Learn More
1-(3-Chlorphenyl)-1-hydroxy-2-propanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone |
| CAS | 857233-13-7 |
| Summenformel | C9 H9 Cl O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound F, 852U77 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(3-Chlorphenyl)-1-hydroxypropan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.62 |
| Formelmasse | 184.0291 |