Learn More
1,3-Cyclohexadien, 96 %, stab. mit 0.1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403997
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11403997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19394.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Cyclohexadien wird als Wasserstoffspender bei der Transferhydrierung verwendet. Es wird bei der Umwandlung in Benzol verwendet. Es ist nützlich für Untersuchungen der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-57-4
Summenformel C6H8
Molekulargewicht (g/mol) 80.13
MDL-Nummer MFCD00001532
InChI-Schlüssel MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC-Name Cyclohexa-1,3-dien
SMILES C1CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclohexadiene
Namenshinweis stabilized with 0.1% BHT
Schmelzpunkt -89°C
Dichte 0.847
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt −8°C (−144°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.474
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 506024
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Formelmasse 80.13
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Cyclohexadiene