Learn More
1,3-Cyclohexadien, stabilisiert 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-96163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10365790
Marke: Thermo Scientific 111100050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-57-4
Summenformel C6H8
Molekulargewicht (g/mol) 80.13
MDL-Nummer MFCD00001532
InChI-Schlüssel MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC-Name Cyclohexa-1,3-dien
SMILES C1CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclohexadiene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -98.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 80.0°C
Flammpunkt −6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4730 to 1.4760
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Stabilisator 0.1% BHT
Formelmasse 80.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit