Learn More
1,3-Cyclopentandiol, 95 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Cyclopentanediol |
| Namenshinweis | Mixture of cis and trans |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 40.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.0900g/mL |
| Siedepunkt | 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Mehr anzeigen |