Learn More
1,3-Cyclopentanedion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388375
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388375 1 g 1 Gramm
11398375 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11388375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10336.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
1,3 cyclopentanedione is used in the synthesis of pgd2 . Reatant in the synthesis of fused dihydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Cyclopentandion wird bei der Synthese von PGD2 verwendet. Es dient als Reaktionsmittel bei der Synthese von fusioniertem Dihydrofuran.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3859-41-4
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.10
MDL-Nummer MFCD00001405
InChI-Schlüssel LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC-Name Cyclopentan-1,3-dion
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclopentanedione
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Menge 1 g
Beilstein 1362728
Synonym 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 98%