Learn More
1,3-Cyclopentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10104340 5 g Glasflasche 5 Gramm
10391384 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10104340
Marke: Thermo Scientific Acros 175720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3859-41-4
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.10
MDL-Nummer MFCD00001405
InChI-Schlüssel LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC-Name Cyclopentan-1,3-dion
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Cyclopentanedione
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148°C to 153°C
Farbe Ocker bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H6(=O)2
Menge 5 g
Synonym 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver