Learn More
1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374324
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11374324 5 g 5 Gramm
11384324 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11374324
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00857.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2309-48-0 | C11H8OS2 | 220.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2309-48-0
Summenformel C11H8OS2
Molekulargewicht (g/mol) 220.30
MDL-Nummer MFCD00014530
InChI-Schlüssel WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
Synonym 1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
PubChem CID 5463038
IUPAC-Name (2E)-1,3-bis(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 5 g
Beilstein 143294
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) ≥98%