Learn More
1,3-Diaminopropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483914 500 mL 500 Milliliter
11474230 100 mL 100 Milliliter
11493914 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11483914 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11932.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-76-2 | C3H10N2 | 74.127 g/mol
1,3-Diaminopropane is commonly used in the preparation of cholinesterase inhibitors and thrombosis inhibitors. It is also used as a polymer cross linkage agent, polyurethane extender and spray coatings. It is involved in the preparation of agrochemicals and pharmaceutical intermediates. Further, it acts as a building block in the synthesis of heterocyclic compounds, which finds application in textile finishing. In addition to this, it is used as a ligand and form coordination complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diaminopropan wird häufig bei der Herstellung von Cholinesterase-Inhibitoren und Thrombose-Inhibitoren verwendet. Es wird auch als Polymer-Querverbindungsmittel, Polyurethan-Extender und in Spraybeschichtungen verwendet. Es ist an der Herstellung von Agrochemikalien und pharmazeutischen Zwischenprodukten beteiligt. Darüber hinaus fungiert es als Baustein bei der Synthese heterocyclischer Verbindungen, die Anwendung in der Textilveredelung findet. Darüber hinaus wird es als Ligand und Formkoordinationskomplex eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-76-2
Summenformel C3H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 74.127
MDL-Nummer MFCD00008228
InChI-Schlüssel XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg
PubChem CID 428
ChEBI CHEBI:15725
IUPAC-Name Propan-1,3-diamin
SMILES C(CN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diaminopropane
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 0.888
pH >12
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4573
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2734
Beilstein 605277
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diaminopropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanediamine