Learn More
1,3-Diazaspiro[4.5 ] Dekan-2,4 -Dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10593042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10593042 1 g 1 Gramm
10722357 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593042 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. JFD02410DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 702-62-5
Summenformel C8H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.196
MDL-Nummer MFCD00022404
InChI-Schlüssel NERNEXMEYQFFHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diazaspiro 4.5 decane-2,4-dione, 5,5-pentamethylenehydantoin, hydantoin, pentamethylene, 5,5'-cyclohexanespirohydantoin, 5,5-pentamethylenespirohydantoin, hydantoin, 5,5-pentamethylene, cyclohexanespiro-5'-hydantoin, spiro cyclohexane-1,5'-hydantoin, 2,4-diazaspiro 4.5 decane-1,3-dione, cyclohexane-spiro-5-hydantoin
PubChem CID 12799
IUPAC-Name 1,3-Diazaspiro[4.5]decan-2,4-dion
SMILES C1CCC2(CC1)C(=O)NC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diazaspiro[4.5]decane-2, 4-dione
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 97%