Learn More
1,3-Dibenzyl-5-Cyanohexahydropyrimidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308075 5 g 5 Gramm
11318075 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11308075 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08264.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86236-77-3
Summenformel C19H21N3
Molekulargewicht (g/mol) 291.398
MDL-Nummer MFCD00051959
InChI-Schlüssel PSDQOOQJPHTEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine, 1,3-dibenzylhexahydropyrimidine-5-carbonitrile, 1,3-bisbenzyl-1,3-diazaperhydroine-5-carbonitrile, maybridge1_003279, 5-pyrimidinecarbonitrile,hexahydro-1,3-bis phenylmethyl
PubChem CID 2806026
IUPAC-Name 1,3-Dibenzyl-1,3-diazinan-5-carbonitril
SMILES C1C(CN(CN1CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine
Schmelzpunkt 77°C to 82°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 5572924
Formelmasse 291.39
Reinheit (%) 99%