Learn More
1,3-Dibrom-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464447
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464447 100 g 100 Gramm
11444447 5 g 5 Gramm
11454447 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20468.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24443-15-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24443-15-0
Summenformel C5H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 229.94
MDL-Nummer MFCD00060773
InChI-Schlüssel XMJFMQSXQQUJTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,3-dibromo-3-methyl, acmc-20ap4g, 2,4-dibromo-2-methylbutane
PubChem CID 141113
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-3-Methylbutan
SMILES CC(C)(Br)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-3-methylbutane
Dichte 1.69
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 229.95
Reinheit (%) 98%