Learn More
1,3-Dibrom-5,5-Dimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408418 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13408418 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10275500 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10347540 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408418 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169540025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-48-5
Summenformel C5H6Br2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.91
MDL-Nummer MFCD00003189
InChI-Schlüssel VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dibromo-5, 5-dimethylhydantoin
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187.0°C to 191.0°C
Farbe Cremefarben oder Gelb
Flammpunkt 155°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Fieser 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Merck Index 15,3022
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1% (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform and glacial acetic acid,0.8% in benzene- 0.02% in ccl4 (25°C),insoluble in hexane,decomposes in ethylalcohol and acetone
Formelmasse 285.91
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.