Learn More
1,3-Dibrom-5,5-Dimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-102354 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275500 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10347540 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
13408418 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10275500
Marke: Thermo Scientific Acros 169540250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-48-5
Summenformel C5H6Br2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 285.91
MDL-Nummer MFCD00003189
InChI-Schlüssel VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dibromo-5, 5-dimethylhydantoin
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187.0°C to 191.0°C
Farbe Cremefarben oder Gelb
Flammpunkt 155°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Fieser 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Merck Index 15,3022
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1% (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform and glacial acetic acid,0.8% in benzene- 0.02% in ccl4 (25°C),insoluble in hexane,decomposes in ethylalcohol and acetone
Formelmasse 285.91
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.