Learn More
1,3-Dibrom-5-Chlorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431030 1 g 1 Gramm
11441030 5 g 5 Gramm
11451030 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25411.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14862-52-3 | Molecular Formula: C6H3Br2Cl | Molecular Weight: 270.348 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14862-52-3
Summenformel C6H3Br2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 270.348
MDL-Nummer MFCD00070765
InChI-Schlüssel FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
PubChem CID 84676
IUPAC-Name 1,3-dibrom-5-Chlorbenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 1 g
Formelmasse 270.35
Reinheit (%) 98%