Learn More
1,3-Dibromaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
1,3-Dibromoaceton wird als Antibiotikum und antimikrobielles Mittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dibromoacetone |
| Schmelzpunkt | 29°C to 30°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Siedepunkt | 97°C to 98°C (21 mmHg) |
| Flammpunkt | 102°C (216°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1759 |
| Beilstein | 1740389 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol. |
| Mehr anzeigen |