Learn More
1,3-Dibromaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497747 1 g 1 Gramm
15407757 5 g 5 Gramm
15417757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37325.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 816-39-7 | C3H4Br2O | 215.872 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1,3-Dibromoaceton wird als Antibiotikum und antimikrobielles Mittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 816-39-7
Summenformel C3H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 215.872
MDL-Nummer MFCD00013540
InChI-Schlüssel LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
PubChem CID 69952
IUPAC-Name 1,3-Dibrompropan-2-on
SMILES C(C(=O)CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromoacetone
Schmelzpunkt 29°C to 30°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 97°C to 98°C (21 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 1740389
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol.
Formelmasse 215.87
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder fusionierter Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromoacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromoacetone