Learn More
1,3-Dibromoaceton, Technische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30374760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374760 5 g
30374022 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4227755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 816-39-7
Summenformel C3 H4 Br2 O
Molekulargewicht (g/mol) 215.87
Synonym 2-Propanone, 1,3-dibromo-, 1,3-Dibromo-2-propanone, 1,3-Dibromoacetone, Bis(bromomethyl) ketone, NSC 249810
IUPAC-Name 1,3-Dibrompropan-2-on
SMILES BrCC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromoacetone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Formelmasse 213.8629