Learn More
1,3-Dibrompropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dibrompropan wird zur Herstellung von C3-verbrückten Verbindungen durch C-N-Kupplungsreaktionen verwendet. Wird bei der Herstellung von 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on durch Reaktion mit Kaliumsalz von 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
1,3-Dibrompropan wird zur Herstellung von C3-verbrückten Verbindungen durch C-N-Kupplungsreaktionen verwendet. Wird bei der Herstellung von 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on durch Reaktion mit Kaliumsalz von 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dibromopropane |
Schmelzpunkt | °C to 34°C |
Dichte | 1.99 |
Siedepunkt | 167°C |
Flammpunkt | 54°C (130°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | Br(CH2)3Br |
Brechungsindex | 1.523 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1993 |