Learn More
1,3-Dibromopropane-d6, CDN
Artikelnummer. 30318913
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30318913 1 g 1 Gramm
30320771 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318913
Marke: CDN CDND18181G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromopropane-d6
CAS 120404-22-0
Summenformel C3 D6 Br2
Menge 1 g
Synonym 1,3-Bis(bromo)propane-d6, Trimethylene-d6 Bromide, Trimethylene-d6 Dibromide, alpha,gamma-Dibromopropane-d6, ω,ω'-Dibromopropane-d6, NSC 62663-d6;
InChI-Formel InChI=1 S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br
IUPAC-Name 1,3-dibromo-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane
Molekulargewicht (g/mol) 207.92
Formelmasse 205.9213 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity