Learn More
1,3-Dicaffeoylquinic acid, MedChemExpress
Beschreibung
1,3-Dicaffeoylquinic acid is a caffeoylquinic acid derivative that exhibits antioxidant activity and radical scavenging activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dicaffeoylquinic acid |
| CAS | 19870-46-3 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H24O12 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1,3-O-Dicaffeoylquinic acid 1,5-Dicaffeoylquinic acid |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (193.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@]1(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@H](O)C1)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 516.45 |
| Mehr anzeigen |