Learn More
1,3-Dichloro-1,1,3,3-Tetraisopropyldisiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752831 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10513324 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215280050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69304-37-6 | C12H28Cl2OSi2 | 315.425 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69304-37-6
MDL-Nummer MFCD00009655
InChI-Schlüssel DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
PubChem CID 172404
IUPAC-Name Chlor-[Chlor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H28Cl2OSi2
Strukturformel [(CH3)2CH]2Si(Cl)OSi(Cl)[CH(CH3)2]2
Brechungsindex 1.4533 to 1.4553
Menge 5 mL
Fieser 16,125; 17,121
Molekulargewicht (g/mol) 315.425
Formelmasse 315.42
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.