Learn More
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, TRC
Artikelnummer. 30374592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374592 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4361955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
CAS 69304-37-6
Summenformel C12H28Cl2OSi2
Menge 5 g
Synonym 1,1,3,3-Tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-Dichlorotetraisopropyldisiloxane, TIPDS-Cl2, Tetraisopropyldisiloxane-1,3-diyl Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
SMILES CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC-Name Chlor-[Chlor-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 315.43
Formelmasse 314.1056