Learn More
1,3-Dichlor-2-Propanol, TRC
Artikelnummer. 30138382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138382 50 g 50 Gramm
30132846 5 g 5 Gramm
30009021 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138382 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43580050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-23-1
Summenformel C3 H6 Cl2 O
Molekulargewicht (g/mol) 128.99
Synonym 1,3-Dichloro-2-propanol, 1,3-Dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-Dichlorohydrin, 1,3-Dichloroisopropanol, 1,3-Dichloroisopropyl alcohol, 2-Chloro-1-(chloromethyl)ethanol, Bis(chloromethyl)methanol, Glycerol 1,3-dichlorohydrin, Glycerol α,γ-dichlorohydrin, NSC 70982, Propylene dichlorohydrin, sym-Dichloroisopropyl alcohol, sym-Glycerol dichlorohydrin, α,γ-Dichlorohydrin, α-Dichlorohydrin
IUPAC-Name 1,3-Dichlorpropan-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloropropan-2-ol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formelmasse 127.9796