Learn More
1,3-Dichlor-5,5-Dimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430653 2500 g 2500 Gramm
11410653 100 g 100 Gramm
11420653 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430653 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12718.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 197.015 g/mol
Dantoin(R) DCDMH is an industrial bleaching agent based on dimethyl hydantoin. This product finds application wherever solid bleach is desired. It is used as a mild chlorinating agent in organic synthesis.It is also used as a sanitizer in swimming pools, laundries restaurants, cutting oils and pharmaceutical industry as a general cleaner. Other uses include it is been used as a preventer and catalyst in polymer industry, used to emboss or texturize resinous sheet preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dantoin(R) DCDMH ist ein industrielles Bleichmittel auf der Basis von Dimethylhydantoin. Dieses Produkt findet überall dort Anwendung, wo eine robuste Bleichung gewünscht wird. Wird als mildes Chlorierungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Wird zudem als Desinfektionsmittel in Schwimmbädern, Wäschereien, Restaurants, Schneidölen und in der pharmazeutischen Industrie als universelles Reinigungsmittel verwendet. Weitere Anwendungen sind die Verwendung als Verhinderer und Katalysator in der Polymerindustrie, Verwendung beim Prägen oder Texturierung harzhaltiger Bögen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.21 g/100 ml (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit Reduktionsmitteln, Säuren, starken Basen, organischen Materialien, pulverförmigen Metallen. Empfindlich gegen Feuchtigkeit, Licht, Luft. Stabil, jedoch ein starkes Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-52-5
Summenformel C5H6Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 197.015
MDL-Nummer MFCD00003190
InChI-Schlüssel KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, dantoin, dactin, daktin, dichlorantin, omchlor, halane, hydan, hydantoin, dichlorodimethyl, hydan antiseptic
PubChem CID 8360
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Dichte 1.5
Flammpunkt 174°C (345°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1479
Beilstein 146013
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3065
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.21g/100 mL (25°C).
Formelmasse 197.02
Reinheit (%) 98%