Learn More
1,3-Dichloroacetone, TRC
Artikelnummer. 30378818
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378818 10 g
30369430 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43177010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-07-6
Summenformel C3H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.97
Synonym 1,3-Dichloro-2-propanone, Bis(chloromethyl) Ketone, NSC 8745, sym-Dichloroacetone, α,α'-Dichloroacetone, α,γ-Dichloroacetone
SMILES ClCC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloroacetone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Formelmasse 125.9639