Learn More
1,3-Dichloraceton, typisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461087
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461087 100 g 100 Gramm
15441087 5 g 5 Gramm
15451087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022302.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-07-6
Summenformel C3H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.96
MDL-Nummer MFCD00000937
InChI-Schlüssel SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
IUPAC-Name 1,3-dichloropropan-2-one
SMILES ClCC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloroacetone
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 1.3834 g/mL at 46°C
Siedepunkt 173°C
Flammpunkt 89°C (193°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.44
Menge 100 g
UN-Nummer UN2649
Beilstein 605456
Merck Index 14,3052
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,diethyl ether,water.
Formelmasse 126.97
Reinheit (%) 99% (typically)
Physikalische Form Kristallin