Learn More
1,3-Dichlorisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10575714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10575714 5 g 5 Gramm
10366874 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10575714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382410050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7742-73-6 | C9H5Cl2N | 198.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7742-73-6
Summenformel C9H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 198.05
InChI-Schlüssel BRGZEQXWZWBPJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 298625
IUPAC-Name 1,3-Dichlorisochinolin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichloroisoquinoline
Schmelzpunkt 120.0°C to 122.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym isoquinoline, 1,3-dichloro, 1,3-dichloro-isoquinoline, pubchem7254, 1, 3-dichloroisoquinoline, acmc-209p9x, ksc493q3b, 1,3-dichloroisoquinoline
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloroisoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.