Learn More
1,3-Dichlorpropen, cis und trans, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368375
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. Menge
11368375 100 g
11358375 25 g
2 options
Artikelnummer. 11368375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10332.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-75-6
Summenformel C3H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00000985
InChI-Schlüssel UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
Synonym 1,3-dichloropropene, trans-1,3-dichloropropene, telone ii, telone, 1,3-dichloropropylene, nemex, trans-1,3-dichloropropylene, dorlone ii, telone c, di-trapex cp
PubChem CID 24726
ChEBI CHEBI:18624
SMILES ClC\C=C/Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloropropene
Namenshinweis Cis + Trans
Schmelzpunkt ∼-84°C
Dichte 1.181
Siedepunkt 105°C to 106°C
Flammpunkt 21°C (70°F)
Geruch Chloroform-like
Brechungsindex 1.4701
Menge 100 g
UN-Nummer UN2047
Beilstein 1719556
Merck Index 14,3075
IUPAC-Name (E)-1,3-Dichloroprop-1-en
Formelmasse 110.97
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch