Learn More
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10373712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10373712 5 g Glasflasche 5 Gramm
10114480 50 g Glasflasche 50 Gramm
10095313 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10373712 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171740050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5217-47-0 | C8H12N2O2S | 200.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5217-47-0
Summenformel C8H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 200.26
MDL-Nummer MFCD00006676
InChI-Schlüssel SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethylthiobarbituric acid, n,n'-diethyl-2-thiobarbituric acid, 1,3-diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, unii-bxb40m6a7w, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, 1,3-diethyldihydro-2-thioxo, barbituric acid, 1,3-diethyl-2-thio, bxb40m6a7w, 1,3-diethyldihydro-2-thioxopyrimidine-4,6 1h,5h-dione
PubChem CID 78890
IUPAC-Name 1,3-diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105°C to 109°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 24, IV, 1885
Formelmasse 200.25
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.