Learn More
1,3-Diethylbenzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375627
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11375627 2 mL 2 Milliliter
11365627 10 mL -
2 options
Artikelnummer. 11375627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043369.S0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 141-93-5 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,3-Diethylbenzene is used as an intermediate and solvent. It is also used in the preparation of divinyl benzene. Further, it is used in powderless etching.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-93-5
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.222
MDL-Nummer MFCD00009260
InChI-Schlüssel AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diethylbenzene, benzene, 1,3-diethyl, benzene, m-diethyl, m-ethylethylbenzene, unii-zm2x7i1g8y, zm2x7i1g8y, ethylated benzene, benzene, ethylated, meta-diethylbenzene, polyethylated benzene
PubChem CID 8864
IUPAC-Name 1,3-Diethylbenzol
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diethylbenzene
Farbe Farblos
Dichte 0.86 g/mL
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Prozentgehaltsbereich >97%
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.496
Menge 2 mL
UN-Nummer UN2049
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and acetone. Immiscible with water and diethylbenzene.
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit