Learn More
1,3-Difluor-2-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422018 5 g 5 Gramm
15432018 250 mg 250 Milligramm
15412018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55694.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19064-24-5 | C6H3F2NO2 | 159.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,3-Difluoro-2-nitrobenzol, wird als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19064-24-5
Summenformel C6H3F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.092
MDL-Nummer MFCD00192035
InChI-Schlüssel SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
PubChem CID 87922
IUPAC-Name 1,3-Difluor-2-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 0 °C
Dichte 1.503
Siedepunkt 91°C to 92°C (11 mmHg)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) 98%