Learn More
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarbonsäurephenylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30376906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376906 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45018525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 29638-13-9
Summenformel C16H10O5
Menge 25 mg
Synonym 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, Cyclic 1,2-Anhydride, Benzyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C16H10O5/c17-14(20-9-10-4-2-1-3-5-10)11-6-7-12-13(8-11)16(19)21-15(12)18/h1-8H,9H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2
IUPAC-Name Benzyl-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 282.25
Formelmasse 282.0528