Learn More
1,3-Dihydroxyaceton Dimer, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462257 50 g 50 Gramm
11472257 250 g 250 Gramm
11452257 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14189.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62147-49-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dihydroxyacetondimer wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet. Es wird auch als Baustein in der organischen Synthese eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Reagenz in Drei-Kohlenstoff-Nukleophilen oder in elektrophilen Komponenten bei verschiedenen Reaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether, Aceton. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ligroin.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62147-49-3
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00051019
InChI-Schlüssel RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
PubChem CID 4180364
SMILES OCC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Schmelzpunkt ∼75°C to 82°C
Menge 50 g
Beilstein 112910
Merck Index 14,3182
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin.
IUPAC-Name 2,5-Bis(Hydroxymethyl)-1,4-Dioxan-2,5-Diol
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dihydroxyacetonedimer