Learn More
1,3-Diiodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30379116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379116 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4557105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Summenformel C6H4I2
Menge 5 g
Synonym m-Diiodobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC(I)=C1
IUPAC-Name 1,3-Diiodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 329.9
Formelmasse 329.84