Learn More
1,3-Dimesitylimidazoliumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421820
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27535.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 141556-45-8 | C21H25ClN2 | 340.90 g/mol
Used as a phosphine-free ligand in various metal-catalyzed coupling reactions, often with advantageous results in difficult cases. For use in the Pd-catalyzed cross-coupling of aryl Grignards with aryl chlorides (Kumada reaction). Many examples have been recorded of the use of NHC ligands in the Suzuki coupling reaction, for examples utilizing 1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene, in the coupling of arylboronic acids with relatively unreactive aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als phosphinfreier Ligand in verschiedenen metallkatalysierten Kupplungsreaktionen verwendet, oft mit vorteilhaften Ergebnissen in schwierigen Fällen. Zur Verwendung in der Pd-katalysierten Kreuzkupplung von Aryl-Grignards mit Arylchloriden (Kumada-Reaktion). Es wurden bereits viele Beispiele wurden für die Verwendung von NHC-Liganden in der Suzuki-Kupplungsreaktion aufgezeigt, zum Beispiel die Verwendung von 1,3-Dimesitylimidazol-2-yliden bei der Kupplung von Arylboronsäuren mit relativ unreaktiven Arylchloriden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141556-45-8
Summenformel C21H25ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 340.90
MDL-Nummer MFCD02684541
InChI-Schlüssel OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
PubChem CID 2734211
IUPAC-Name 1,3-Bis(2,4,6-Trimethylphenyl)Imidazol-1-ium;Chlorid
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 340.89
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride