Learn More
1,3-Dimethoxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30375186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375186 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5256385G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Summenformel C8 H10 O2
Menge 5 g
Synonym 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 1,3-Dimethoxybenzene, 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1
IUPAC-Name 1,3-Dimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Formelmasse 138.0681