Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10327494 100 g 100 Gramm
10110742 10 g 10 Gramm
10205524 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327494 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00001FA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3524-32-1
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.148
MDL-Nummer MFCD00051651
InChI-Schlüssel ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC-Name 2,5-Dimethylpyrazol-3-Amin
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 100 g
Formelmasse 111.15
Reinheit (%) 97%