Learn More
(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10457992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10457992 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10457992 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12509DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 57012-20-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H10N2O
MDL-Nummer MFCD02682037
Menge 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol, 1,3-dimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-yl-methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methan-1-ol, pubchem23626, 2,5-dimethyl-3-pyrazolyl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-yl methanol
InChI-Schlüssel GUJDKMVLHCJODO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1)CO)C
IUPAC-Name (2,5-Dimethylpyrazol-3-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 126.159
PubChem CID 2776363
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 97%