Learn More
1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-4-Boronsäure, Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235324 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10235324 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00075DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 1046832-21-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H19BN2O2
MDL-Nummer MFCD09864190
Menge 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester, 1,3-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-1,3-dimethylpyrazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem23961
InChI-Schlüssel FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2C)C
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 222.095
PubChem CID 42647316
Formelmasse 222.09
Reinheit (%) 97%