Learn More
1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-5-carbaldehyd, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10485502
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10485502 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10680903 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10485502 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12504CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25016-09-5
Summenformel C6H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.143
MDL-Nummer MFCD02681907
InChI-Schlüssel JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776362
IUPAC-Name 2,5-Dimethylpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILES CC1=NN(C(=C1)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-formyl-1h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-1 h-pyrazole-5-carbaldehyde
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 90%