Learn More
1:3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10641085 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10700354 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641085 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12518CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 844891-03-8
Summenformel C6H9N3S
Molekulargewicht (g/mol) 155.219
InChI-Schlüssel RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
PubChem CID 2795270
IUPAC-Name 2,5-Dimethylpyrazol-3-Carbothioamid
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 155.22
Reinheit (%) 97%