Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thieno-[2,3-c]-pyrazol-5-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522862 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10416852 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522862 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC22902DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 388088-75-3
Summenformel C8H7ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 214.67
MDL-Nummer MFCD03086153
InChI-Schlüssel BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
PubChem CID 2776542
IUPAC-Name 1,3-Dimethylthieno[2,3-c]Pyrazol-5-Carbonylchlorid
SMILES CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.68
Reinheit (%) 97%