Learn More
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480049
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15480049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63384.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1801-62-3
Summenformel C5H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 144.192
MDL-Nummer MFCD00186242
InChI-Schlüssel GKWNLFPHQCFFQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-thiohydantoin, 1,3-dimethyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, n,n'-dimethylthiohydantoin, 1,3-dimethyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, 4-imidazolidinone,1,3-dimethyl-2-thioxo, acmc-1c9l4, 1,3-dimethyl-2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one
PubChem CID 3722203
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-2-Sulfanylidenimidazolidin-4-on
SMILES CN1CC(=O)N(C1=S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Farbe Orange
Menge 250 mg
Formelmasse 144.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest