Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-Pyrimidinon, 97%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 7226-23-5
Summenformel C6H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00006550
InChI-Schlüssel GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-diazinan-2-on
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0640g/mL
Siedepunkt 246°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4875 to 1.4895
Menge 100 mL
Beilstein 24, IV, 32
Fieser 11,207; 13,122; 16,146
Relative Dichte 1.064
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Viskosität 3.41 mPa.s (20°C)
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.