Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6 -Tetrahydro-2 (1 H)-Pyrimidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392367 25 g 25 Gramm
11302377 100 g 100 Gramm
11312377 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09968.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7226-23-5 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone is a versatile solvent used in the N-alkylation of chiral and O-alkylation of aldoses. It is involved in the preparation of poly(aryl ethers). It is a cyclic urea and used as a polar aprotic organic solvent. Further, it reacts with trifluoro-methanesulfonic acid anhydride to prepare 2,2'-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(trifluoromethanesulfonate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-Pyrimidinon ist ein vielseitiges Lösungsmittel, das bei der N-Alkylierung chiraler und O-Alkylierung von Aldosen verwendet wird. Ist an der Herstellung von Poly(Arylether) beteiligt. Ist ein zyklischer Harnstoff und wird als polares aprotisches organisches Lösungsmittel verwendet. Reagiert außerdem mit Trifluoro-Methanesulfonsäure-Anhydrid, um 2,2′-oxy-bis(1,3-dimethyl-tetrahydropyrimidinium) bis(Trifluormethanesulfonat) herzustellen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7226-23-5
Summenformel C6H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.175
MDL-Nummer MFCD00006550
InChI-Schlüssel GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
PubChem CID 81646
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-diazinan-2-on
SMILES CN1CCCN(C1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 1.06
pH 11
Siedepunkt 246°C to 247°C
Flammpunkt 120°C (248°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.489
Menge 25 g
Beilstein 110562
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 128.18
Reinheit (%) 98%