Learn More
1,3-Dimethylaminoadamantan-Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10183481
Marke: Thermo Scientific Acros 298080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 41100-52-1 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41100-52-1
Summenformel C12H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 215.77
MDL-Nummer MFCD00214336
InChI-Schlüssel LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
IUPAC-Name 3,5-Dimethyladamantan-1-amin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,5897
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 215.77
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Pulver