Learn More
1,3-Dimethyl-5-Nitroadamantan, TRC
Artikelnummer. 30382634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382634 500 mg -
30370107 100 mg -
30372937 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476665500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6588-68-7
Summenformel C12H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.28
Synonym 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
IUPAC-Name (1S,3R)-1,3-Dimethyl-5-Nitroadamantan
SMILES O=[N+]([O-])[C@@]1(C2)C[C@]3(C)C[C@H]2C[C@@](C1)(C)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-5-nitroadamantane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H19NO2/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(5-9,7-10)13(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Formelmasse 209.1416