missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15435135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435135 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15435135 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31650.ME

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde
CAS 89549-92-8
Schmelzpunkt 202°C to 204°C
Summenformel C8H11N3O3
MDL-Nummer MFCD10007818
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-6-methylamino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-4-methylamino-2,6-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde
InChI-Schlüssel LMOMYYSBGBBWCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=C(C(=O)N(C(=O)N1C)C)C=O
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-4-(Methylamino)-2,6-Dioxopyrimidin-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 197.194
PubChem CID 13223304
Formelmasse 197.2
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.