Learn More
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Methiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10798162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10798162
Marke: Thermo Scientific Acros 334120010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22572-40-3 | C9H20IN3 | 297.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22572-40-3
Summenformel C9H20IN3
Molekulargewicht (g/mol) 297.18
MDL-Nummer MFCD00011833
InChI-Schlüssel JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
PubChem CID 122243
IUPAC-Name 3-(Ethyliminomethylidenamino)propyl-trimethylazanium
SMILES CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92.0°C to 97.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 3555
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L
Formelmasse 297.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.