Learn More
1,3-Dimethylbarbitursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277683 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10277683 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10277683 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393285000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
1,3-Dimethylbarbitursäure, 98 % 500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • 1,3-Dimethylbarbitursäure, 98 % 500 g Kunststoffflasche Cas-Nr. 769-42-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 769-42-6
Schmelzpunkt 121°C to 123°C (literature)
Siedepunkt 228.1°C ± 23.0°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H8N2O3
Menge 500 g
InChI-Schlüssel VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-Diazinan-2,4,6-Trion
Molekulargewicht (g/mol) 156.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.